Methyl-4-formylbenzoate til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18490.0100EA 750 DKK
8.18490.0100 8.18490.9999
Methyl-4-formylbenzoate til syntese, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₈O₃
Molekylvægt: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006950
CAS-nummer: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 164.16 g/mol
Bulk Density 528 kg/m3
Boiling Point 264 - 266 °C (1013 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C