Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B24091.06EA 483 DKK
B24091.06 B24091.14 B24091.22
Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Methyl-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₈O₃
Molekylvægt: 164,16 g/mol
Kogepunkt: 264…266 °C
Smeltepunkt: 59…63 °C
Massefylde: 1,200
Flammepunkt: 128 °C (262 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006950
CAS-nummer: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5