4-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB3867-1GEA 673 DKK
TCIAB3867-1G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄BrF₅S
Kogepunkt: 77°C
Flammepunkt: 84°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03425928
CAS-nummer: 774-93-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/88/28935188.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %