5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24880.06EA
1400
DKK
B24880.06
B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrIN Molekylvægt: 307,92 g/mol Smeltepunkt: 120…122 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00672950 CAS-nummer: 121554-10-7 EINECS: 601-788-4 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |