4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32645.06EA 3180 DKK
H32645.06 H32645.03
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Molekylvægt: 271,04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907950
CAS-nummer: 853771-88-7