2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33545.06EA 1880 DKK
H33545.06 H33545.03
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formel: C₈H₅Br₂F₃O₂
Molekylvægt: 349,93 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201036
CAS-nummer: 1373920-68-3