4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52336.MDEA 1190 DKK
H52336.MD H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNO
Molekylvægt: 218,03 g/mol
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094432
CAS-nummer: 292621-45-5