3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31778.03EA 1220 DKK
H31778.03 H31778.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃NO
Molekylvægt: 266,01 g/mol
Smeltepunkt: 35…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458074
CAS-nummer: 914635-52-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III