3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H50615.MDEA 854 DKK
H50615.MD H50615.03
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02256549
CAS-nummer: 515848-62-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III