Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52677.03EA 868 DKK
H52677.03
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₉BF₃KS
Molekylvægt: 244,12
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115771
CAS-nummer: 850623-75-5