Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52587.03EA 1630 DKK
H52587.03 H52587.06
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KS
Molekylvægt: 230,10
Smeltepunkt: 274…276 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115773
CAS-nummer: 850623-77-7