Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53092.03EA 1790 DKK
H53092.03 H53092.MD
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₀H₁₃BF₃KO
Molekylvægt: 256,12
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115755
CAS-nummer: 850623-61-9