Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52588.06EA 4950 DKK
H52588.06 H52588.03
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₇BF₃KO₂
Molekylvægt: 242,05 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115741
CAS-nummer: 705254-34-8