Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H51882.03EA
672
DKK
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₉H₉BF₃KO₂ Molekylvægt: 256,07 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800743 CAS-nummer: 1439402-07-9 |