4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO367540050EA 2340 DKK
ACRO367540050 ACRO367540010
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₉BO₄
Molekylvægt: 250,099 g/mol
Smeltepunkt: 101…106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093723
CAS-nummer: 269410-22-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %