3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L16682.22EA 3580 DKK
L16682.22 L16682.06 L16682.14
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Formel: C₁₆H₃₈O₅Si₄
Molekylvægt: 422,82 g/mol
Kogepunkt: 112…115 °C (0,2 mmHg)
Massefylde: 0,930
Flammepunkt: 201 °C (393 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053871
CAS-nummer: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0