3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L07042.03EA 482 DKK
L07042.03 L07042.06
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁FO₄
Molekylvægt: 226,20 g/mol
Smeltepunkt: 169…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020538
CAS-nummer: 347-63-7
EINECS: 206-474-7