3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L19800.03EA 1090 DKK
L19800.03 L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molekylvægt: 195,22 g/mol
Smeltepunkt: 208 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00462569
CAS-nummer: 68208-19-5
EINECS: 000-000-0