3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H25806.06EA 1020 DKK
H25806.06 H25806.14
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₅
Molekylvægt: 238,24 g/mol
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033286
CAS-nummer: 5333-34-6