3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L19798.MDEA 362 DKK
L19798.MD L19798.06 L19798.03
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molekylvægt: 199,64 g/mol
Smeltepunkt: 214…216 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00126370
CAS-nummer: 19947-39-8
EINECS: 000-000-0