3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L19797.MDEA
589
DKK
L19797.MD
L19797.03
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molekylvægt: 199,64 g/mol Smeltepunkt: ∼ 217 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00463160 CAS-nummer: 68208-21-9 |