Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H25930.06EA 2150 DKK
H25930.06 H25930.03
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Formel: C₈H₉BF₃K
Molekylvægt: 212,06 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09039257
CAS-nummer: 329976-74-1
EINECS: 000-000-0