2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18924.18EA 278 DKK
A18924.18 A18924.30 A18924.0B
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formel: C₇H₁₃NO₄S
Molekylvægt: 207,25 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 195 °C (dec.)
Massefylde: 1,10
MDL Number: MFCD00007522
CAS-nummer: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8,III