Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33861.06EA 850 DKK
H33861.06 H33861.03 H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₉BO₂
Molekylvægt: 170,06 g/mol
Kogepunkt: 115 °C (60 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663856
CAS-nummer: 76347-13-2