9-Methylcarbazole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM0960-5GEA 665 DKK
TCIAM0960-5G TCIAM0960-25G
9-Methylcarbazole ≥99.0% (by GC)
9-Methylcarbazole
Formel: C₁₃H₁₁N
Molekylvægt: 181,23 g/mol
Kogepunkt: 195°C
MDL Number: MFCD00013431
CAS-nummer: 1484-12-4
EINECS: 216-054-5
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/31/28974531.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C