9-Ethylcarbazole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11653.22EA 613 DKK
A11653.22 A11653.30 A11653.0B
9-Ethylcarbazole ≥99%
9-Ethylcarbazole
Formel: C₁₄H₁₃N
Molekylvægt: 195,27 g/mol
Kogepunkt: 166 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 67…71 °C
Flammepunkt: 186 °C (367 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004967
CAS-nummer: 86-28-2
EINECS: 201-660-4