1-Pentylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H51175.APEA 2920 DKK
H51175.AP H51175.AE
1-Pentylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
1-Pentylmagnesium chloride
Formel: C₅H₁₁ClMg
Molekylvægt: 130,9
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672089
UN nummer: 2924
ADR: 3,II