4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAI0846-1GEA 337 DKK
TCIAI0846-1G TCIAI0846-5G
4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (by GC)
4'-Iodoacetanilide
Formel: C₈H₈INO
Molekylvægt: 261,0597 g/mol
MDL Number: MFCD00016352
CAS-nummer: 622-50-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/33/28972733.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C