4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAA1895-5GEA 862 DKK
TCIAA1895-5G
4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₉F₃N₂O
MDL Number: MFCD00270762
CAS-nummer: 1579-89-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/82/28929982.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %