Sodium glycolate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12341.0EEA 7610 DKK
A12341.0E A12341.22 A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Formel: C₂H₃NaO₃
Molekylvægt: 98,03 g/mol
Smeltepunkt: 210…218 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065358
CAS-nummer: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9