Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14156.30EA 4620 DKK
A14156.30 A14156.09 A14156.18
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180,20 g/mol
Kogepunkt: 251…253 °C
Massefylde: 1,108
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026895
CAS-nummer: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3