Methyl glycolate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
A17870.22EA
6490
DKK
A17870.22
A17870.06
A17870.14
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Formel:
C₃H₆O₃ Molekylvægt: 90,08 g/mol Kogepunkt: 150…151 °C Massefylde: 1,184 Flammepunkt: 67 °C (152 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004667 CAS-nummer: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |