Methyl glycolate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO414371000EA
3520
DKK
ACRO414371000
ACRO414370250
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formel:
C₃H₆O₃ Molekylvægt: 90,08 g/mol Kogepunkt: 52 °C (17 mmHg) Smeltepunkt: 149…151 °C Massefylde: 1,184 g/cm³ Flammepunkt: 67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004667 CAS-nummer: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |