Ethyl glycolate ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41475.09EA 703 DKK
41475.09 41475.18
Ethyl glycolate ≥95%
Ethyl glycolate
Formel: C₄H₈O₃
Molekylvægt: 104,11 g/mol
Kogepunkt: 158…159 °C
Massefylde: 1,10
Flammepunkt: 61 °C (143 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021970
CAS-nummer: 623-50-7
EINECS: 210-798-4