Ethyl glycolate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO410080250EA 1030 DKK
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Formel: C₄H₈O₃
Molekylvægt: 104,11 g/mol
Kogepunkt: 158…159 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021970
CAS-nummer: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %