N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: t-boc-N-EDA
L19947.14EA 3630 DKK
L19947.14 L19947.06
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 160,22 g/mol
Kogepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,016
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191871
CAS-nummer: 57260-73-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III