Methyl isocyanoacetate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31069.03EA 443 DKK
H31069.03 H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Formel: C₄H₅NO₂
Molekylvægt: 99,09 g/mol
Kogepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,09
Flammepunkt: 84 °C (183 °F)
MDL Number: MFCD00000006
CAS-nummer: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ADR: 8,II