Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15379.03EA 667 DKK
L15379.03 L15379.14 L15379.06
Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Ethyl isocyanoacetate
Formel: C₅H₇NO₂
Molekylvægt: 113,12 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C
Massefylde: 1,035
Flammepunkt: 84 °C (183 °F)
MDL Number: MFCD00000007
CAS-nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III