Ethyl isocyanoacetate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO299550250EA 3330 DKK
ACRO299550250 ACRO299551000 ACRO299550050
Ethyl isocyanoacetate 97%
Ethyl isocyanoacetate
Formel: C₅H₇NO₂
Molekylvægt: 113,12 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000007
CAS-nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %