Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22037.14EA
402
DKK
B22037.14
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Formel:
C₅H₁₂O₂Si Molekylvægt: 132,24 g/mol Kogepunkt: 107 °C Smeltepunkt: –32 °C Massefylde: 0,884 Flammepunkt: 4 °C (39 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008695 CAS-nummer: 2754-27-0 EINECS: 220-404-2 UN nummer: 3272 ADR: 3,II |