4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04218.14EA 1520 DKK
L04218.14 L04218.06
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Molekylvægt: 210,19 g/mol
Smeltepunkt: 117…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017018
CAS-nummer: 119-81-3
EINECS: 204-353-3