4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14941.06EA 397 DKK
A14941.06 A14941.14
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Formel: C₉H₈N₂O
Molekylvægt: 160,18 g/mol
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001814
CAS-nummer: 35704-19-9
EINECS: 252-685-2