Dimethachlor
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12670000EA 1120 DKK
EHERC12670000
Dimethachlor
Dimethachlor
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00055472
CAS-nummer: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6