Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L00961.14EA 589 DKK
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Formel: C₅H₁₁BrO₂Si
Molekylvægt: 211,13 g/mol
Kogepunkt: 68…69 °C (17 mmHg)
Massefylde: 1,291
Flammepunkt: 28 °C (82 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000187
CAS-nummer: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN nummer: 2920
ADR: 8,II