3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H30646.06EA
2260
DKK
H30646.06
H30646.14
H30646.03
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₉H₁₈BBrO₂ Molekylvægt: 248,96 g/mol Kogepunkt: 61…64 °C (0,35 mmHg) Massefylde: 1,177 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10567053 CAS-nummer: 124215-44-7 |