D-(-)-Penicillamine
Leverandør: U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
USPH1501006EA 2560 DKK
USPH1501006
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 149,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064302
CAS-nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8