L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B24859.14EA
922
DKK
B24859.14
B24859.06
B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Formel:
C₆H₁₁NO₄ Molekylvægt: 161,2 g/mol Smeltepunkt: 182 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00002632 CAS-nummer: 1499-55-4 EINECS: 216-110-9 |