Phenyl glycidyl ether til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20553.0250EA 270 DKK
8.20553.0250 8.20553.9020 8.20553.9999
Phenyl glycidyl ether til syntese, Sigma-Aldrich®
Phenyl glycidyl ether
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekylvægt: 150,18
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005133
CAS-nummer: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 3.5 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C
Vapor Pressure 0.013 hPa (25 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.5305 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C