Phenyl glycidyl ether ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B21768.0BEA
4450
DKK
B21768.0B
B21768.18
B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molekylvægt: 150,18 Kogepunkt: 244…246 °C Smeltepunkt: 3,5 °C Massefylde: 1,110 Flammepunkt: 114 °C (237 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005133 CAS-nummer: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 |