DL-Penicillamine
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE13853922-25GEA 3460 DKK
MOLE13853922-25G
DL-Penicillamine
DL-Penicillamine
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 149,21 g/mol
MDL Number: MFCD00004856
CAS-nummer: 52-66-4
EINECS: 200-147-2